Läs mer
Brady™ B-423 Termiska överföringsetiketter i polyester
Produktkod. p-7225767
Höjd (metrisk):
3,2 mm
4,8 mm
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
9,7 mm
10,2 mm
11,1 mm
12,7 mm
19,1 mm
31,8 mm
Etiketter per rad:
1
2
3
4
5
7
12
Vertikal upprepning (metrisk):
6,4 mm
7,3 mm
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
12,7 mm
13,6 mm
15,2 mm
22,2 mm
34,9 mm
Bredd (metrisk):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
27,9 mm
31,8 mm
34,9 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,9 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11593764
Brand: Brady™ 030191
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utskrivbara polyesteretiketter för termotransferskrivare.
  • Permanent lim
  • För släta ytor
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad UL, CSA och AGA godkända
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Kassett (tejp)
Material Polyester (B-423)
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, utrustningsmärkning, allmän identifiering, lagermärkning
För användning med (utrustning) BBP ™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus-serien, IP™ Serie, THT 76 mm kärnskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 41.9 mm
Etiketter per rad 2
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Modell THT-28-423-10
Antal per förpackning 10000 Label(s) / Roll
Kvantitet 10 000 etiketter
Form Rektangel
Storlek 38.10 mm (W) x 3.18 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0.003 in
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 6,4 mm
Mått (LxB) 38.10 mm (W) x 3.18 mm (H)
Bredd (engelska) 1.5 in
Bredd (metrisk) 38,1 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 38.10 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 38.10 mm
Höjd (engelska) 0.125 in
Höjd (metrisk) 3,2 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 3.2 mm
Alternativt artikelnummer THT-28-423-10