Läs mer
Brady™ B-427 Självlaminerande etiketter för vinyltråd
Höjd (metrisk):
36,5 mm
57,2 mm
95,3 mm
Etiketter per rad:
1
2
3
Vertikal upprepning (metrisk):
30,2 mm
41,3 mm
60,3 mm
101,6 mm
Förpackningsstorlek:
1 paket
1 rulle
Beskrivning
- Permanent akryllim
- För släta och strukturerade ytor
- För matt finish
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Färg | Gult, Genomskinlig |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Utstansad |
| Material | Självlaminerande vinyl |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Etiketter |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, laboratoriemärkning, tråd- och kabelmärkning |
| Visa mer |