Läs mer
Motic™ BA410E Mikroskop
Huvud stil:
Binokulär
Trinokulär
Typ av belysning:
Koehler Kvartshalogen med extern lamphus och intensitetskontroll 12V/100w
Koehler Kvartshalogen med extern lamphus och intensitetskontroll 12V/50w
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Oändlighet CCIS™ optik.
- Observationsrör Siedentopf typ, fotorör 30° , FN 22
- Pupillavstånd 48-75mm.
- Okular: N-WF med hög ögonpunkt 10x/22mm med dioptrijustering på båda okularen.
- Omvänd sextuppel nosstycke.
- Mål CCIS EC-H Plan 4x, 10x, 40x-S, 100x-S-Oil.
- Lågläge koaxial, rackless mekanisk plattform med keramisk insats (högerhandskontroll).
- Achromat utsvängbar kondensor, NA 0,90/0,13, med irisbländare.
- Koehler belysning kvartshalogen 12V/50W eller 12V/100W med extern lamphus och intensitetskontroll.
- Automatisk avstängning och ljusminne vid ändring av förstoring.
- Universal strömförsörjning, 100-240V (CE).
- Inkluderar: 45 mm blått filter, immersionsolja (5mL), nätsladd, insexnyckel, dammskydd av vinyl, armstöd, reservsäkring.
- Tillval: faskontrast (Ph 1,2,3), DF 10x-40x, polarisering, plan fluorobjektiv, epifluorescens, multi-head view system.
Specifikationer
Specifikationer
| Kondensor typ | Achromat utsvängbar kondensor NA 0,90/0,13 med irisbländare. |
| Okular | High Eyepoint N-WF 10x/22 mm med dioptrijustering på båda okularen |
| Huvud stil | Binokulär |
| Typ av belysning | Koehler Kvartshalogen med extern lamphus och intensitetskontroll 12V/50w |
| Förstoringskraft | 4X, 10X, 40XS, 100XS (olja) |
| Måltyper | CCIS EC-H-plan |
| Produkttyp | Kikarmikroskop |
| Inkluderar | 45 mm (OD) blått filter, immersionsolja (5mL), nätsladd, insexnyckel, dammskydd av vinyl, armstöd, reservsäkring |
| Nosstycke | Omvänd sextuppel nosstycke. |
| Elektriska krav | 100/240 V (CE) |