Läs mer
Testo™ 610 kompakt fukt-/temperaturmätare med bakgrundsbelyst display
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +50 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Enkel temperatur- och luftfuktighetsmätning
- Beräkning av daggpunkt och våtlampatemperatur
- Upplyst display
- Kapacitiv fuktsensor med långtidsstabilitet
Specifikationer
Specifikationer
| Fuktighetsområde | 0 till 100 % |
| Upplösning | Luftfuktighet: 0,1 %RH |
| Noggrannhet | NTC:± 0,5 °C; Fuktighet:± 2,5 %RH (5 till 95 %RH) |
| Temperaturområde (metriskt) | -10 °C till +50 °C |
| Temperaturnoggrannhet | ±0,5 °C |
| Temperaturupplösning | 0,1 °C |
| Mått (L x B x H) | 119 x 46 x 25 mm (inkl. skyddskåpa) |
| Vikt (metrisk) | 90 g |