Learn More
Abnova™ Bacteria protease native Protein from
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
5 mg
Spezifikation
Spezifikation
| För användning med (applikation) | Enzyme Activity, SDS-PAGE |
| Namn | Protease (Staphylococcus aureus) Native Protein |
| Beredningsmetod | Native protein isolated from the culture filtrate of Staphylococcus aureus, strain V8 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Förvaringskrav | Store at 4°C. This product is stable for at least 3 months. |
| Regulatorisk status | RUO |
| Vanligt namn | PROTEASE |
| Biologisk aktivitet | ≥ 500 units/mg. Unit definition: One unit will change A280nm 0.001 per minute at 37°C, pH 7.8, using casein as the substrate. |
| Art | Bacteria |
| Protein Tag | None |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur