Läs mer
Avantor™ BAKERBOND™ spe Octadecyl (C18) Extraktionskolonner för engångsbruk
Handla allt J.T.Baker Produkter
Sängvikt:
200 mg
500 mg
1000 mg
Kolumnkapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Paket med 50
Beskrivning
- Tillverkad av ultraren polypropen
- Ge återvinning vid extraktion av analyter med svag hydrofobicitet
- Konsekvent bindningskemi
- Brett utbud av format
Specifikationer
Specifikationer
| Kolbelastning | 17.2% |
| Kolumnkapacitet (metrisk) | 3 ml |
| Beskrivning | Antal: 50/Pk. |
| Sängvikt | 500 mg |
| För användning med (applikation) | Icke-joniska, icke-polära till måttligt polära analyter |
| För användning med (utrustning) | BAKER SPE-12 G Column Processor Complete (6998-00) eller BAKER SPE-24 G Column Processor Complete (7208) |
| Sorbent | C18, Octadecyl |
| Typ | Extraktionskolonn i fast fas |
| Endcapped | Ja |