Läs mer
Avantor™ BAKERBOND™ spe Octadecyl (C18) Extraktionskolonner för engångsbruk
Produktkod. 10321421 Handla allt J.T.Baker Produkter
Sängvikt:
200 mg
500 mg
1000 mg
Kolumnkapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Paket med 50
Produktkod. 10321421
Brand: Avantor™ 702007
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Definiera och kontrollera kritiska ytkemiparametrar för att säkerställa prestandakonsistens. Avantor BAKERBOND spe Octadecyl (C18) engångsextraktionskolonner, är designade med standardgeometrier för att anpassas till de flesta populära automatiserade vätskehanteringssystem för att extrahera nonjoniska, opolära till måttligt polära analyter.
  • Tillverkad av ultraren polypropen
  • Ge återvinning vid extraktion av analyter med svag hydrofobicitet
  • Konsekvent bindningskemi
  • Brett utbud av format
Specifikationer
Kolbelastning 17.2%
Kolumnkapacitet (metrisk) 6 ml
Beskrivning Antal: 30/Pk.
Sängvikt 1000 mg
För användning med (applikation) Icke-joniska, icke-polära till måttligt polära analyter
För användning med (utrustning) BAKER SPE-12 G Column Processor Complete (6998-00) eller BAKER SPE-24 G Column Processor Complete (7208)
Sorbent C18, Octadecyl
Typ Extraktionskolonn i fast fas
Endcapped Ja