Läs mer
J.T. Baker BAKERBOND spe™ Silica Gel (SiOH) extraktionskolonner för engångsbruk, J.T. Baker™
Produktkod. p-5548200 Handla allt J.T.Baker Produkter
Sängvikt:
500 mg
1000 mg
Kolumnkapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
Kvantitet:
Paket om 250
Paket om 30
Paket om 50
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Paket med 50
Varje
Produktkod. 10381511
Brand: J.T. Baker 708603
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kolumnkapacitet (metrisk) 3 ml
Kolumnfas Silikagel
Beskrivning Extraktionskolonn för engångsbruk
Sängvikt 500 mg
Formatera Granulat
Partikelstorlek 40μ m
Sorbent Kiseldioxid
Porstorlek 60 ångström
Kvantitet Paket om 50