Läs mer
Avantor™ BAKERBOND Speedisk™ SAX Quarternary Amine Extraction Disk
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
20/förp.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Förmonterad med styvt stöd och baffel för att maximera laminärt flöde, möjliggöra filtrering, motstå igensättning och maximera kapacitet, adsorption och hastighet
- Kräver minimalt med glas, inställningstid och montering
- Minimerar effekten av extraherbara föreningar
- Motstår igensättning och säkerställer hög genomströmningshastighet
- Minska SPE körtider
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | EPA-metod 552.1, haloättiksyror och Dalapon |
| För användning med (utrustning) | Utökad extraktionsstation (8095-06) |
| Typ | SAX Quarternary Amine Extraction Disk |
| Kvantitet | 20/förp. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 50 mm |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Diisopropyl ether
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Diisopropyl ether