Läs mer
BICASA Balansbord (vibrationssäkert)
Handla allt BICASA Produkter
Mått (L x B x H):
750 x 900 x 780 mm
750 x 900 x 880 mm
900 x 900 x 780 mm
900 x 900 x 880 mm
750 x 1200 x 780 mm
750 x 1200 x 880 mm
900 x 1200 x 780 mm
900 x 1200 x 880 mm
Beskrivning
- Speciellt designat och tillverkat för användning med vågar och analysinstrument
- Vibrationssäker centralplatta i marmor (Carrara White)
- Fylld stomme med brandsäker spånskiva
- HPL bänkskiva
- Ljusgrå färg (2 dekorativa)
- Separat inre ram av svetsat stålrör
- med ställfötter och CAU-enheter
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Balanstabell |
| Färg | ljusgrå |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Mått (L x B x H) | 750 x 900 x 780 mm |
| För användning med (applikation) | Hålla saldon |
| För användning med (utrustning) | Vågar och analysinstrument |
| Inkluderar | Ram, marmorplatta (520 x 350 x 40 mm th) |
| Bredd (engelska) | 35,4 tum |
| Bredd (metrisk) | 900 mm |
| Material | Fenolharts |