Learn More
Thermo Scientific™ Streckkodade spärrställ för Matrix™ Förvaringsrör
Click to view available options
För användning med (utrustning):
0,75 ml rör
1,0 ml skruvtoppsrör
1,4 ml rör
500 μL rör
500 μL skruvtoppsrör
nr per ärende:
5
10
Dimensione della confezione:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Descrizione
Förbättra provlagring vid låga temperaturer, inklusive flytande kväve i ångfas, med Thermo Scientific™ Matrix™ streckkodade spärrställ. Barcoded Latch Racks har en linjär streckkod, 2D-streckkod och läsbar rackidentifiering på tre sidor av racket för den ultimata provspårningen. Använd i kombination med Thermo Scientific 2D-streckkodade rör, streckkodsläsare, arrayers och utrustning för kapsling.
Överlägsen design för förvaringsställ
- Förvaring i robotvänligt ANSI-fotavtrycksställ
- Ställen har linjär streckkod, läsbar ID och 2D streckkod för ultimat provspårning oavsett ditt streckkodssystem
- Rackstreckkoder är kompatibla med vårt utbud av VisionMate läsare
- Gångjärnslock vilar in“ öppna” placeras på stativet medan du utför manuell pipettering för att förhindra kontaminering av locket som sitter på bänken
Spärrställ sparar dyrbart utrymme
- Spärrställ i ANSI-format maximerar lagringsutrymmet och är kompatibla med flerkanaliga manuella pipetter eller automatiserad vätskehanteringsutrustning
- Spärrstativets lock kan lyftas robotiskt för att komma åt röret med automatiserade applikationer med hög genomströmning
Specifica
Specifica
| Produkttyp | Streckkodad spärrstativ |
| Beskrivning | 0,75 ml spärrställslock |
| Kapacitet (metrisk) | 0.75 mL |
| För användning med (utrustning) | 0,75 ml rör |
| nr per ärende | 10 |
| Förpackningsmängd | 10 Fall |
| Kapacitet (engelska) | 0,0253 fl oz. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto