Läs mer
Barium nitrate, 99%
Produktkod. 11443694
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
Produktkod. 11443694
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11305.0E
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10022-31-8 | BaN2O6 | 261.34 g/mol
Bariumnitrat används vid tillverkning av specialglas, i brandverksindustrier och för grön eld i pyroteknik. Det används ofta i försvarstillämpningar. Det är ett prekursormaterial för bariumoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bariumnitrat används vid tillverkning av specialglas, i brandverksindustrier och för green-fire inom pyroteknik. Det används ofta i försvarstillämpningar. Det är ett prekursormaterial för bariumoxid.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i alkohol.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med metall, legeringspulver, brännbara material, reduktionsmedel, syror och syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10022-31-8
Molekylformel BaN2O6
Molekylvikt (g/mol) 261.34
MDL-nummer MFCD00003442
InChI-nyckel IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
PubChem CID 24798
IUPAC-namn barium(2+);dinitrat
LEDER [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium nitrate
Smältpunkt 592°C (decomposition)
Kvantitet 2500 g
Linjär formel Ba(NO3)2
UN-nummer UN1446
Merck Index 14,983
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formel vikt 261.35
Procent renhet 99%
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.24
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.