Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific TII Water Purification System
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Konvertera kranvatten till typ 2, högrent vatten med det automatiska och kostnadseffektiva Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific TII-vattenreningssystemet. Detta system klarar dagliga behov från 20 till 200 liter. Den tar bort cirka 98 % av oorganiska joner och 99 % av alla lösta organiska ämnen, såväl som mikroorganismer och partiklar, med sitt högpresterande, omvänd osmos-membran.
Flera alternativ för typ 2-vatten:
- Fem systemalternativ med permeatflöden på 3, 7, 12, 20 eller 40 l/tim.
- Framtida systemuppgraderingar rymmer större kapacitet för att möta växande vattenbehov
- Utrymmesbesparande design möjliggör bänkmontering eller väggmontering med integrerat monteringsfäste
Driftsäkerhet:
- Mikroprocessorstyrd för automatisk drift med kontinuerlig övervakning av alla kritiska parametrar
- Automatisk återgång till funktions läge säkerställer recirkulation under stilleståndsperioder
- UV-lampa som tillval förhindrar biologisk kontaminering
Lätt att använda
- Resistivitet/konduktivitet visas tydligt på en stor bakgrundsbelyst kontrollpanel som lutar för optimal visning
- Status för aktuellt driftläge som tydligt indikerar lägena produktion, stand-by och rengöring
- Behållarens fyllnadsnivå visas som %
- Systemparametrarna är kodskyddade för att förhindra oavsiktliga ändringar av börvärden
GLP-kompatibel dokumentation
- Valfri skrivare ansluts till RS-232-porten för dataregistrering och spårbarhet
- Cellkonstant på 0,01 cm-1 säkerställer exakta konduktivitetsmätningar
- Temperaturkompensation för konduktivitetsmätningen har en noggrannhet på±0,1°C (enligt USP 645)
Handdispenser som tillval
- Få ökad flexibilitet genom att lägga till en handdispenser med 3 meter sladd som ansluts till tanken. Använd endast med en tank utrustad med en tryckpump (06.5032, 06.5062, 06.5082). Levereras med ett 0,2 mikron slutfilter. (Del #50138221)
Specifikationer
Specifikationer
| Bakterieretention | 99% |
| Konduktivitet | 0.1 to 1.0μS/cm |
| Beskrivning | Pacific TII 40 (UV) |
| Bakterieinnehåll | 99% |
| Daglig produktion | 20 to 200 L |
| Matarvattenkoppling | 3/4 in. NPT |
| Fodervattenövervakning | No |
| Matarvattenkälla | Tap |
| Flödeshastighet | 7 L/hr. at 10°C |
| Produkt Vattentyp | Type 2 |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.