Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ Water Purification System
Produktkod. 11357021 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Modell:
Smart2Pure 12 Standard
Smart2Pure 12 UF
Smart2Pure 12 UV
Smart2Pure 12 UV/UF
Smart2Pure 3 Standard
Smart2Pure 3 UF
Smart2Pure 3 UV
Smart2Pure 3 UV/UF
Smart2Pure 6 Standard
Smart2Pure 6 UF
Smart2Pure 6 UV
Smart2Pure 6 UV/UF
RO flödeshastighet:
12 l/timme
3 l/timme
6 l/timme
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11357021
Brand: Thermo Scientific™ 50129874
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Omvandla kranvatten till ASTM typ 1-vatten med detta kompakta, allt-i-ett-vattensystem.
Omvandla kranvatten till ASTM typ 1-vatten med det kompakta, allt-i-ett Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ Water Purification System. Detta kompletta system producerar 3 eller 6 liter ultrarent vatten per timme. Smart2Pure 3 och 6 har en inbyggd 6 l-behållare, medan Smart2Pure 12 erbjuder val mellan en 30 l- eller 60 l-behållare för anpassningsbar lagringskapacitet. Dispenseringen är enkel och har variabel hastighet för att kontrollera flödet. Displayen kan lutas för optimal avläsning. Placera detta system på bänken eller montera det på väggen.
Lasting economy:
  • Water purification progresses through independent cartridges with Aquastop quick connects for fast replacement.
  • Module 1 offers a combination of pretreatment and the reverse osmosis membrane.
  • Module 2 includes a polishing cartridge that contains high-quality ultrapure resin for consistent purity and long cartridge life.
Easy-to-operate:
  • Dispensing is easy and features variable speed to control flow.
  • The display can be tilted for optimal reading.
  • Optional UV bulb and UF ultrafilter are available to customize ultrapure water.
Smart integrated 6L reservoir for the Smart2Pure 3 and 6:
  • Constructed with pigment-free materials
  • Conical bottom outlet for complete draining and efficient cleaning and disinfection
Smart2Pure 12 offers reservoir options, either 30 or 60L:
  • Large opening allows easy and effective cleaning by hand.
  • Sterile venting filter/reservoir overflow protects against contamination by microorganisms.
  • Optional CO2 absorber prevents TOC value increases from drawn-in CO2.
  • Polyethylene reservoir is opaque to light.
  • Recirculation pump protects the high purity water from bacterial growth during standstills and maintains the low conductivity value.
  • Wall-mount is optional for simple space-savings.
  • Conical bottom outlet allows for complete draining and efficient cleaning and disinfection. 
Optional Hand Dispenser:
  • Gain increased flexibility by adding a hand dispenser with 3m cord (Part #50138221)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bakterieretention 99%
Konduktivitet Type 1: 0.055μS/cm, Type 2: 0.067 to 0.1μS/cm
Bakterieinnehåll <0.01 CFU/mL
Endotoxinkoncentration 0.005 EU/mL
Matarvattenkoppling 3/4 in. NPT
Fodervattenövervakning No
Matarvattenkälla Tap
Flödeshastighet 1 L/min.
Produkt Vattentyp Type 1 and 2
Fjärrdispenser No
Resistivitet Type 1: 18.2 Mohm.cm at 25°C; Type 2: 10 to 15 Mohm.cm at 25°C
TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning No
Totalt organiskt kol 5 to 10 ppb
Typ Water Purification System
Matarvattentryck 1 to 6 bar
Inkluderar Internal 6L tank with vent filter, RO/pretreatment cartridge,ultrapure polisher cartridge, sterile 0.2μm filter,pressure regulator and UF filter.
Modell Smart2Pure 6 UF
Driftstryck 1 to 6 bar
Partiklar> 0,2µM/ml <1
Genomsyra prestanda 6 L/hr. at 10°C
Energiförbrukning 0.06 kW
RO flödeshastighet 6 l/timme
Bredd (metrisk) 305 mm
Höjd (metrisk) 545 mm
Djup (metriskt) 400 mm
Nettovikt (metrisk) 22 kg
Elektriska krav 100/240 V 50/60 Hz
Spänning 100/240 V
Frekvens 50/60 Hz
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.