Läs mer
IKA™ Grundläggande 3D Rocker
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13490577 Handla allt IKA Produkter
Hastighetsintervall:
30 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13490577
Brand: IKA™ 0004000000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En shaker med tredimensionell tumlande rörelse och en fast hastighet för smidiga, homogena blandningsuppgifter i kolvar, odlingskolvar, petriskålar och rör.
  • Idealisk för odling av cellkulturer, DANN-extraktioner, distribution av celler och färgning och avfärgning av celler
  • Även med belastnings- och spänningsfluktuationer förblir skakhastigheten konstant
  • En fast vinkel säkerställer reproducerbara testresultat
  • Olika tillbehör möjliggör användning för en mängd olika applikationer
  • Användbar vid 4° till 50 °C i inkubatorer
  • Anti-halk gummimatta ingår
  • Enkel hantering med pekknappsats
  • Lämplig för kontinuerlig drift
  • Skakdiameter på 8° (vinkel)
  • Hastighetsområde 30 rpm (fast)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gungvinkel
Bärande kapacitet (metrisk) 2 kg
Hastighetsintervall 30 rpm
Spänning 100 till 240 V
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 50 °C
Wattal 24 W
Amperage 1000 mA
Certifikat och efterlevnad DIN EN 60529
Frekvens 50/60 Hz
Djup (metriskt) 330 mm
Höjd (metrisk) 165 mm
Höjd (metrisk) interiör 165 mm
Bredd (metrisk) 280 mm
Modell ROCKER 3D Basic
Fuktighetsområde 80%