Läs mer
Memmert™ Basic Series Water Baths
Product Code. 10185702 Shop All Memmert Products
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
7 l
10 l
14 l
22 l
29 l
45 l
Unit Size:
Varje
Product Code. 10185702
Brand: Memmert™ WNB22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Corrosion-resistant stainless steel water bath. Memmert™ Basic Series Water Baths feature precise electronics and multiple temperature protection to guarantee the highest level of safety in the laboratory.
  • Microprocessor PID temperature controller
  • Digital display
  • Over-temperature protection
  • Integrated digital timer
Specifications
Controllertyp Microprocessor PID
Kapacitet (metrisk) 22 l
Certifikat och efterlevnad CE, VDE, GS
Visa Digital LED
För användning med (applikation) For research laboratories, food and beverage, temperature control
Material Stainless Steel
Modell WNB 22
Temperatur (metrisk) Max 95°C
Temperaturupplösning ±0.1°C
Längd (metrisk) 578 mm
Längd (metrisk) Interiör 350 mm
Bredd (metrisk) 436 mm
Bredd (metrisk) Interiör 290 mm
Höjd (metrisk) 296 mm
Höjd (metrisk) interiör 220 mm
Djup (metrisk) interiör 350 mm
Fraktvikt (metrisk) 20 kg
Vikt (metrisk) 16 kg
Spänning 230 V
Wattal 2 kW
Frekvens 50/60 Hz