Läs mer
Hirschmann™ Batchkalibreringscertifikat
Certifikat och efterlevnad:
Batchkalibrering
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kvalitetscertifikat visar samma partinummer
- Certifikatet ger information om medelvärdet för produktionspartiet, standardavvikelsen och föreskriven tolerans
- Tillbehörsartikel
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Mätinstrument |
| Certifikat och efterlevnad | Batchkalibrering |
| Produkttyp | Certifikat |