Läs mer
Brannan™ Termometrar för batchprovtagning
Produktkod. 13029202
Temperaturområde (metriskt):
-30 °C till +0 °C
-5 °C till +20 °C
För användning med (applikation):
Blodbankskylning
Frysar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13029202
Brand: Brannan™ 22/101/2
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bekräftar typiska förhållanden som partier under bearbetning eller lagring utsätts för. Brannan™ Batch Sampling Termometrar hjälper till att jämna ut temperaturfluktuationer orsakade av termostater eller öppning av skåp.
Kortskalig termometer monterad i en förseglad flaska bekräftar typiska förhållanden som partier under bearbetning eller lagring utsätts för.
  • Hjälper till att jämna ut temperaturfluktuationer orsakade av termostater eller öppning av skåp
  • Spårbar till erkända standarder med individuella serienummer och uppgift om noggrannhet
  • Blåspritfyllning med låg toxicitet
  • Permanenta markeringar
  • Magnetisk fixering eller fristående
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UKAS-certifikat
För användning med (applikation) Frysar
Längd (metrisk) 145 mm
Termometerfyllning Blå Ande
Produkttyp Batch Sampling Termometer
Max. Temperatur (metrisk) 0 °C
Min. Temperatur (metrisk) -30 °C
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till +0 °C
Noggrannhet ±0,7 °C