Läs mer
Brannan™ Baumé Hydrometrar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12700868
Baume Range:
0 °C till 50 °C
0 °C till 70 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12700868
Brand: Brannan™ 10/201/0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med vätskor tyngre än vatten med medelhög ytspänning. Brannan™ Baumé Hydrometrar är justerade till 15,6 °C.
För användning med vätskor tyngre än vatten med medelhög ytspänning. Brannan™ Baumé Hydrometrar är alla 250 mm långa och är justerade vid 15,6 °C.
Använder det accepterade förhållandet där 0° Baumé motsvarar en SG 60/60 F °på 1,00.
  • Lämplig för vätskor med medelhög ytspänning
  • Material: sodaglas, ballast av stålkulor, syntetiskt vaxharts
  • Lampans diameter: Upp till 19 mm
  • Ungefärlig vikt: 25 g (plus 11 g skyddsplaströr)
Spezifikation
Typ Baume Hydrometer
Ökar 1 Tw
Längd (metrisk) 250 mm
Inkluderar Skyddsplaströr
Baume noggrannhet ±2,0 g/ml
Baume divisioner 1.0
Diameter (metrisk) Utsida 19 mm (glödlampa)
Material Sodaglas
Fraktvikt (metrisk) 36 g
Vikt (metrisk) 25 g (plus 11 g tub)
Typ av ballast Skott
Baume Range 0 °C till 50 °C
För användning med (applikation) För användning med vätska tyngre än vatten med medium ytspänning
Standardiseringstemperatur 15,6 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt