missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bcl-2 Antibody (BCL2/6426R), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08574AF488
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Bcl-2 Monoclonal antibody specifically detects Bcl-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Bcl-2 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| apoptosis regulator Bcl-2, B-cell CLL/lymphoma 2, Bcl-2 | |
| A synthetic peptide, aa41-54 (GAAPAPGIFSSQPG-Cys) of human Bcl-2 protein. (Uniprot: P10415 ) | |
| 100 μg | |
| Apoptosis, Autophagy, Biologically Active Proteins, Cancer, Cellular Markers, Mitochondrial Mediated Pathway, Mitophagy, Oncogenes, Tumor Suppressors | |
| 596 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| BCL2/6426R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering