Läs mer
Berkshire™ BCR™ Cleanroom MyNotes
Handla allt Berkshire Produkter
Storlek:
A4
Beskrivning
De är praktiska för anteckningar och dataregistrering i renrummet. Bond är gjord med den renaste kvalitetscellulosa från speciellt utvalda hållbara skogar och är belagd med en egenutvecklad formel för att minimera frisättning av partiklar och fibrer.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Cellulosa |
| Regerade | College styrde |
| Certifikat och efterlevnad | ISO Klass 3 - 7, renrumsklass 1 - 10 000, EU-klass B/C/D |
| Förpackning | 50 ark/bok |
| Storlek | A4 |