Läs mer
BD BBL™ Dehydrerade kulturmedier: Moeller Decarboxylase Broth Base
:
Moeller dekarboxylasbuljongbas; 500 g
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | SMD, SMWW, USDA |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Form | Dehydrerad |
| Medietyp | Moeller dekarboxylasbuljongbas |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Formulering | Peptisk smältning av animalisk vävnad 5 g/l, nötköttsextrakt 5 g/l, dextros 0,5 g/l, bromkresollila 0,01 g/l, kresolrött 5 mg/l, pyridoxal 5 mg/l |
| För användning med (applikation) | Antimikrobiell känslighetstestning och isolering av mikroorganismer |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |