Läs mer
BD CBA Mouse Immunoglobulin Isotyping Kit
Kvantitet:
100 tester
Beskrivning
Innehåller
Isotyper av tung och lätt kedja av mus IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgA, IgM och IgE; reagenser för infångning av mus IgGl, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgA, IgM och IgE; anti-kappa och anti-lambda-detektionsreagens; standarder; buffertar; reagenser för inställning av cytometer
- Ger en infångningsyta för ett specifikt protein och är analog med en individuellt belagd brunn i en ELISA tallrik
- Brett dynamiskt område för fluorescensdetektion, kombinerat med multipel analytdetektion, möjliggör liten provvolym, färre provspädningar och avsevärt mindre tid totalt för att fastställa värdet av en okänd jämfört med en konventionell ELISA närma sig
- Kan användas för att snabbt identifiera de tunga och lätta kedjans isotyper av en monoklonal musantikropp i ett enda prov
- Innehåller tillräckligt med reagens för att utföra 100 tester
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | IgG |
| Korsreaktivitet | Mus |
| Inkluderar | Tung och lätt kedja isotyper av mus IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgA, IgM och IgE; reagenser för infångning av mus-IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgA, IgM och IgE, anti-kappa- och anti-lambda-detektionsreagenser, standarder, buffertar, reagens för cytometerinställning |
| Kvantitet | 100 tester |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produkttyp | Mus Immunoglobulin isotyping kit |
Endast för forskning.