Läs mer
BD Cytometric Bead Array Human Interleukin-5 Flex Set Standard
Produktkod. 15859408
Kitstorlek:
100 tester
Produktkod. 15859408
Brand: BD 558463
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lyophilized human Interleukin
  • Lyophilized in an aqueous buffered solution containing BSA and ProClin™ 150
  • Protein concentration of 25,000pg/ml (when reconstituted in 0.4mL Assay Diluent)
  • Regulatory status: RUO
  • Recombinant
Flow cytometry, controls
Beställningsinfo
100 tests.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert Aqueous Buffered Solution containing BSA and ProClin™ 150
Inkluderar Technical data sheet
Kitstorlek 100 tester
Produkttyp Cytometric Ab Control Standards
För användning med (applikation) Flow cytometry
Regulatorisk status RUO
Proteinkoncentration 25000pg/mL
Förvaringskrav 4°C
Art Human
Form Lyophilized