Läs mer
BD Difco™ Uttorkad kulturmedium: Fenylalaninagar
:
Fenylalaninagar; 500 g
Beskrivning
Beställningsinfo
Se vår hemsida eller Fisher Scientific™ HealthCare-katalog för produktinformation.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | BAM |
| Innehåll och lagring | Kyla |
| Form | Dehydrerad |
| Medietyp | Fenylalaninagar |
| Produkttyp | Agar |
| Formulering | DL-Fenylalanin 2g/L, Jästextrakt 3g/L, Natriumklorid 5g/L, Dikaliumfosfat 1g/L, Agar 12g/L |
| För användning med (applikation) | För differentiering av enteriska baciller på basis av deras förmåga att producera fenylpyrodruvsyra genom oxidativ deaminering |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |