Läs mer
BD Difco™ Jästkvävebas utan aminosyror
Beskrivning
Jästkvävebas utan aminosyror innehåller alla viktiga vitaminer och oorganiska salter som är nödvändiga för odling av jäst utom histidin, metionin, tryptofan och en kolhydratkälla.
- Framställd enligt Guenters modifiering av Wickerhams jästkvävebasformulering
- Bra odlingssvar med Kloeckera apiculata 9774 och Saccharomyces cerevisiae 9080
- pH (0,67 % lösning, 25°C): 5,4 ± 0,2
Jästsvampar är encelliga, eukaryota, spirande celler som vanligtvis är runda till ovala eller avlånga till formen. De förökar sig huvudsakligen genom produktion av blastokonidier (knoppar). Jästkolonier är fuktiga och krämiga eller glabrösa till hinniga i konsistensen. Jäst anses vara opportunistiska patogener.
Beställningsinfo
Priserna är för enheter om ett exemplar om inget annat anges.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO, 9000 |
| Färg | Vitt till benvitt |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Form | Dehydretat pulver |
| Medietyp | Jästkvävebas utan aminosyror |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Formulering | Kvävekälla: Ammoniumsulfat 5g/l Vitaminer: Biotin 2 μg/l, Kalciumpantotenat 400 μg/l, Folsyra 2 μg/l, Inositol 2000 μg/l, Niacin 400 μg/l, p-Aminobensoesyra 200 μg/l, Pyridoxinhydroklorid 400 μg/l, Riboflavin 200 μg/l, Tiaminhydroklorid 400 μg/l Föreningar som tillför spårämnen: Borsyra 500,0 μg/l, Kopparsulfat 40,0 μg/L, Kaliumjodid 100,0 μg/l, Järnklorid 200,0 μg/l, Mangansulfat 400,0 μg/l, Natriummolybdat 200,0 μg/l, Zinksulfat 400,0 μg/l Salter: Monokaliumfosfat 1,0 g/l, Magnesiumsulfat 0,5 g/l, Natriumklorid 0,1 g/l, Kalciumklorid 0,1 g/l |
| För användning med (applikation) | För klassificering av jäst baserad på kväveassimilering |
| Förpackningstyp | Hink |
| Kvantitet | 2 kg |