Läs mer
BD Engångssprutor med Luer-Lok™ Tips
Produktkod. 15880305
Volym (metrisk):
1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 800
Produktkod. 15880305
Brand: BD 309628
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Unik integrerad BD Luer-Lok™ spets spruta med genomskinlig cylinder. BD Medical™ Engångssprutor med Luer-Lok™ Spetsarna är sterila och för engångsbruk.
  • Steril spruta för engångsbruk
  • Utan nål
  • Klart fat (polykarbonat eller polypropen) med djärva skalmarkeringar
  • Avsmalnande kolvstång för enkel aspiration
  • Positivt kolvstångsstopp
  • Tillagd BD Luer-Lok™ gänga för ökad säker anslutning
  • DNR (Latex)-fri
  • Hållbarhet: 1825 dagar
Specifikationer
Produkttyp spruta
Disponibel Engångsbruk
Nålpunktsnummer Ingen nål ingår
Volym (metrisk) 1 mL
Anslutningstyp Luer lock
Sterilitet Sterila