Läs mer
BD GasPak™ EZ Gas Generating Systems inkubationsbehållare
Produktkod. p-4902079
Håller:
Petriskålar (15 till 18)
Petriskålar (30 till 33)
Storlek:
Betydande
Standard
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10118924
Brand: BD 260671
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Producera atmosfärer som är lämpliga för att stödja primär isolering och odling av ett brett spektrum av bakterier. BD Difco™ GasPak™ EZ Gas Generating Systems inkubationsbehållare är fleranvändningssystem som kan stödja primär isolering och odling av anaeroba, mikroaerofila eller kapnofila bakterier genom användning av gasgenererande påsar inuti inkubationsbehållare för flera användningsområden.
Producera atmosfärer som är lämpliga för att stödja den primära isoleringen och odlingen av ett brett spektrum av bakterier. BD Difco™ GasPak™ EZ Gas Generating Systems inkubationsbehållare är fleranvändningssystem som kan stödja primär isolering och odling av anaeroba, mikroaerofila eller kapnofila bakterier genom användning av gasgenererande påsar inuti inkubationsbehållare för flera användningsområden.
  • Krossbara, kemikaliebeständiga behållare
  • Avtagbara petriskålställ finns tillgängliga (säljs separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ EZ Inkubationsbehållare
Förslutningstyp Lätt att stänga spärren
Innehåll och lagring 2 °C till 25 °C
Disponibel Återanvändbar
Formatera Komplett låda
För användning med (applikation) Primär isolering och odling av anaeroba, mikroaerofila eller kapnofila bakterier med hjälp av gasgenererande dospåsar
Håller Petriskålar (15 till 18)
Produktlinje GasPak
Kvantitet Varje
Storlek Standard