Läs mer
BD GasPak™ EZ Gas Generating Systems and Supplies: Container System Sachets
Typ:
EZ Anaerobe containersystempåsar
EZ CO2 Container System Sachet
EZ Campy Container System Sachet
För användning med (utrustning):
EZ CO2 containersystem
EZ Campy containersystem
GasPak™ EZ anaerobt containersystem
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
- För användning i både GasPak™ EZ Containers och GasPak™ 100 och GasPak™ 150 burkar
- Påsar kräver inget vatten eller katalysator för aktivering och är konstruerade för att ge snabb gasgenerering för optimal bakterietillväxt
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | EZ Anaerobe containersystempåsar |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 25 °C |
| Formatera | Sachet |
| För användning med (applikation) | Primär isolering och odling av anaeroba, mikroaerofila eller kapnofila bakterier med hjälp av gasgenererande dospåsar |
| För användning med (utrustning) | GasPak™ EZ anaerobt containersystem |
| Produktlinje | GasPak |
| Kvantitet | 20 påsar/kartong |
Katalysatorfri bekvämlighet för användning vid framställning av anaeroba, mikroaerofila eller CO 2 -berikade miljöer
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur