Läs mer
BD GasPak™ EZ Gas Generating Systems and Supplies: Container System Sachets
Produktkod. p-2782343
Typ:
EZ Anaerobe containersystempåsar
EZ CO2 Container System Sachet
EZ Campy Container System Sachet
För användning med (utrustning):
EZ CO2 containersystem
EZ Campy containersystem
GasPak™ EZ anaerobt containersystem
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 10612796
Brand: BD 260001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för att producera anaeroba, mikroaerofila eller CO 2 -berikade miljöer. BD Difco™ GasPak™ EZ Gas Generation Systems and Supplies: Behållarsystempåsar ger katalysatorfri bekvämlighet.
  • För användning i både GasPak™ EZ Containers och GasPak™ 100 och GasPak™ 150 burkar
  • Påsar kräver inget vatten eller katalysator för aktivering och är konstruerade för att ge snabb gasgenerering för optimal bakterietillväxt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ EZ Anaerobe containersystempåsar
Innehåll och lagring 2 °C till 25 °C
Formatera Sachet
För användning med (applikation) Primär isolering och odling av anaeroba, mikroaerofila eller kapnofila bakterier med hjälp av gasgenererande dospåsar
För användning med (utrustning) GasPak™ EZ anaerobt containersystem
Produktlinje GasPak
Kvantitet 20 påsar/kartong
Katalysatorfri bekvämlighet för användning vid framställning av anaeroba, mikroaerofila eller CO 2 -berikade miljöer