Läs mer
BD BD GolgiStop™ Proteintransporthämmare (innehåller Monensin)
Kvantitet:
0.7 mL
Beskrivning
Blockera de intracellulära proteintransportprocesserna när de läggs till in vitro- eller in vivo-stimulerade lymfoida celler
- Producera en ansamling av cytokiner och/eller proteiner i Golgi-komplexet
- Förbättra detekterbarheten av cytokinproducerande celler med immunfluorescerande färgning och flödescytometrisk analys
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Förbättra detekterbarheten av cytokinproducerande celler med immunfluorescerande färgning och flödescytometrisk analys |
| pH-intervall | 7.2 |
| Innehåll och lagring | Förvara outspädd vid 4 °C |
| Produkttyp | BD GolgiStop Proteintransporthämmare med Monensin |
| Kvantitet | 0.7 mL |
| Formatera | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- BD GolgiStop
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta händer grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / räddaren /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.
- P370-Vid brand:.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P378-Släck med .
- P403-Förvaras på väl ventilerad plats.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- P235-Förvaras svalt.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella regler..
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanolmonensin, monosodium