Läs mer
BD Microtainer™ Kontaktaktiverad Lancet
Produktkod. 16605633
Djup (metrisk) nål:
1,5 mm
1,8 mm
2,0 mm
Nålmätare:
16,5 g
21 g
30 g
Färg:
Blått
Lila
Rosa
Typ av flöde:
Högt flöde
Lågt flöde
Medelflöde
Produktkod. 16605633
Brand: BD 366594
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad med en positiv patientupplevelse i åtanke. BD™ Microtainer™ Kontaktaktiverad lansett underlättar ett konsekvent punkteringsdjup och exakt positionering för att minimera sannolikheten för att behöva upprepa punkteringen. Har ett ergonomiskt grepp och automatisk lansettindragning.
Dessa kontaktaktiverade lansetter är en del av BD Microtainer™ Kapillärproduktlinje. Detta system är designat för att ge säkerhet, noggrannhet och komfort för provtagning och insamling av kapillärblod, för att möta varierande provkrav och tillgodose behoven hos de mest ömtåliga patienterna.
  • Har en ergonomisk design för ett bekvämt, säkert grepp som minimerar glidning vid punktering
  • Intuitiv, ettstegsprocedur möjliggör snabba, exakta punkteringar med minimal träning
  • Aktiveras endast när den är placerad och pressad mot huden
  • Ger ett konsekvent punkteringsdjup, oberoende av läkarens teknik
  • Täcker endast ett litet område för förbättrad synlighet av platsen och mer exakt positionering
  • Design förhindrar att produkten återanvänds, vilket minskar risken för kontaminering
  • Automatisk indragning av lansetten i enheten minimerar risken för skador
  • Partinumret är laseretssat på varje lansett för enklare spårning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Depth (engelska) Nål 0,08 tum.
Djup (metrisk) nål 2,0 mm
Disponibel Engångsbruk
Typ av flöde Högt flöde
För användning med (applikation) Säkert för läkare och patient
Nålmätare 16,5 g
Kvantitet 200 pack
Sterilitet Sterila
Bredd (metrisk) kniv 1.5mm
Produkttyp Kontaktaktiverad lansett med automatisk/permanent nålindragning