Läs mer
Mouse Foxp3 buffertuppsättning, BD
Produktkod. 15820179
Kvantitet:
Ea.
Irriterar ögonen och huden. Andas inte in ånga. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och sök läkare. Bär lämpliga skyddskläder
Produktkod. 15820179
Brand: BD Biosciences 560409
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Irriterar ögonen och huden. Andas inte in ånga. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och sök läkare. Bär lämpliga skyddskläder
Innehåller
Mus Foxp3 fixeringskoncentrat (20 x), mus Foxp3 permeabiliseringskoncentrat (5 x)
För intracellulär färgning av mus Foxp3 och ytfärgning av lämpliga CD-markörer
  • Optimerad för användning med Foxp3 mAb-klonen MF23
  • Skaffa minst 15 000 till 25 000 CD4-positiva lymfocyter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mouse Foxp3 Buffer set
För användning med (applikation) Intracellulär färgning av Mouse Foxp3, ytfärgning av lämpliga CD-markörer, för Foxp3 mAb klon MF23
Kvantitet Ea.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mouse Foxp3 Buffer Set
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: formaldehyde
Endast forskningsanvändning