Läs mer
BD Fosfolipidbindande protein, APC Annexin V
Kvantitet:
100 tester
200 tester
Beskrivning
- Konjugerad till APC
- Färgning föregår förlusten av membranintegritet som åtföljer de senaste stadierna av celldöd till följd av antingen apoptotiska eller nekrotiska processer
Flödescytometri
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 tester |
| Provvolym | 5μ L |
| Förvaringsbuffert | Vattenhaltig buffrad lösning innehållande BSA och≤ 0,09% natriumazid |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Konjugera | APC (Allophycocyanin) |
| Form | Vätska |