Läs mer
BD Rat Cerebrum Lysate
Kvantitet:
500 μg
Beskrivning
- Source is rich in endogenously expressed proteins
- Provided in denatured format allowing for immediate loading onto SDS-PAGE gel
- Storage buffer: SDS-PAGE buffer (62mM Tris pH 6.8, 2% SDS, 0.9% b-mercaptoethanol, 0.003% bromophenol blue, 5% glycerol)
Routinely tested western blot
Specifikationer
Specifikationer
| Vävnad | Cerebrum |
| Kvantitet | 500 μg |
| Förvaringsbuffert | 1mg/mL in SDS-PAGE Buffer: 62mM Tris pH 6.8, 2% SDS, 0.9% beta-mercaptoethanol, 0.003% Bromophenol Blue, 5% Glycerol |
| Värd art | Rat |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Innehåll och lagring | -20°C |