Läs mer
BD Sphero™ Fluorescent Particles
Diameter (metrisk):
1,7 till 2,2 μm
2,5 till 4,5 μm
Emission:
415 nm
560 nm
Beskrivning
Polystyrene microparticles contain water insoluble fluorescent dyes which are very stable, allowing them to be sterilized by washing with 70% alcohol.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1% |
| Certifikat och efterlevnad | RUO |
| Diameter (metrisk) | 1,7 till 2,2 μm |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Emission | 415 nm |
| Formatera | Vätska |
| För användning med (utrustning) | Flow cytometer equipped with a multi-line UV laser |
| Material | Polystyren |
| Inkluderar | Water insoluble fluorescent dyes |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Visa mer |