Läs mer
BD Sphero™ Fluorescent Particles
Produktkod. 15868638
Diameter (metrisk):
1,7 till 2,2 μm
2,5 till 4,5 μm
Emission:
415 nm
560 nm
Produktkod. 15868638
Brand: BD 556269
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För flödescytometrikalibrering och justering
Polystyrene microparticles contain water insoluble fluorescent dyes which are very stable, allowing them to be sterilized by washing with 70% alcohol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1%
Certifikat och efterlevnad RUO
Diameter (metrisk) 2,5 till 4,5 μm
Innehåll och lagring 4 °C
Emission 560 nm
Formatera Vätska
För användning med (utrustning) Flow cytometer equipped with 488 nm-argon laser
Material Polystyren
Inkluderar Water insoluble fluorescent dyes
Volym (metrisk) 2 mL
Färg Klart
För användning med (applikation) Kalibrering och justering av flödescytometri
Produkttyp Fluorescent Particles