Learn More
BD Integra™ Blunt Fill Needle
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Spårvidd:
18 G
Längd (engelska):
1,5 tum
missing translation for 'unitSize'
Paket med 100
Descripción
- Needle length: 38.1mm (1.5 in.)
- Needle gauge: 18 G
- Shelf-life: 730 days
- Sterile
- Non-retracting
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Retractable Needle |
| Material | Stainless Steel |
| Sterilitet | Sterile |
| Färg | Red |
| Disponibel | Single-use |
| För användning med (applikation) | Ideal for filling purposes or Medication transfer |
| För användning med (utrustning) | Integra™ Tru-Lok™ |
| Spårvidd | 18 G |
| Navmaterial | Polypropylene |
| Inkluderar | Precisionglide™ needle technology |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido