Läs mer
Fisherbrand™ Bead Mill 24 Homogenizer
Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B x H):
17 x 15 x 13 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Homogenisera samtidigt upp till 24 x 2 ml eller 0,5 ml rör
- Fler prover kan bearbetas på kortare tid
- Bekväm frontladdad rörhållare för enkel användning och optimal interaktion mellan kulor och prov
- Inkluderar 24-platsers rörvagn och fingerplatta för kulkvarn som håller 2 ml-rören stadigt på plats under bearbetning
- Prepareringsområdet är idealiskt för mjukvävnadsprover
- Ingen nedkylning krävs mellan körningarna (non-stop-processing)
- Engångsrör säkerställer att det inte finns någon risk för korskontaminering
- Ingen nedbrytning av prov på grund av snabb bearbetning
- Mindre fotavtryck för att maximera bänkutrymmet
- Körtid: 1 till 99 sek.
- Prestandaområde: 0,8 m/s till 6 m/s i steg om 1,5 m/s
- Antal cykler: 1-9
Uppfyllande
CE-konformitet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Homogenisator |
| Elektriska krav | 110-230 V växelström, 50/60 Hz |
| Mått (D x B x H) | 17 x 15 x 13 tum |
| Mått (L x B x H) | 17 x 15 x 13 tum |
| För användning med (applikation) | DNA/RNA-extraktion, vävnadshomogenisering, proteinrening |
| Vikt (engelska) | 65 lb. |
| Vikt (metrisk) | 29.5 kg |