Läs mer
Thermo Scientific™ BeerCraft™ Programvara
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeer Bitterness Units, Iso-α -Syror, Bitterhetsenheter för vört, låga alkoholkoncentrationer, fritt aminokväve, flockning, tiobarbitursyraindex, totalt antal polyfenoler, totalt kolhydrater, ölfärg, ölprotein, tristimulusfärg,α -ochβ -Syror, diacetyl, alfa-amylas, öl total svaveldioxid, järn, malt svaveldioxid, reducerande socker, löst syre
Beskrivning
Säkerställ konsistens för varje unik brygd med Thermo Scientific™ BeerCraft™ Programvara. Vi gjorde det enkelt, så att du kan få svar snabbare utan komplicerade beräkningar. Analysera över tjugo attribut av öl med en knapptryckning; metoderna är förprogrammerade för snabba och enkla mätningar. Behåll din öls identitet och framgången för ditt varumärke med BeerCraft™ Programvara för användning med Thermo Scientific™GENESYS 50 eller GENESYS 150 UV-Vis spektrofotometrar.
Utöka din ölanalys
När ditt bryggeri växer, kommer dina analytiska testbehov också att växa. När du är redo att utöka din kvalitetstestning, BeerCraft Programvara med GENESYS 50 eller GENESYS 150 UV-Vis spektrofotometer kommer att vara ett värdefullt tillägg till din testprocess. Att analysera ölkvalitet med en spektrofotometer är ett enkelt, snabbt och prisvärt alternativ för att säkerställa konsistens från flaska till flaska, batch till batch.
Få resultat snabbt– det ’är lätt:
- Analysera över 20 egenskaper hos öl, såsom färg, bitterhet och Vicinal Diketones (VDKs). Metoderna är förprogrammerade för snabb provanalys.
- Bläddra helt enkelt igenom listan över metoder, välj din metod och gå.
- Spara, spåra och rapportera resultat enkelt
Spara tid och pengar– ’det är kostnadseffektivt och prisvärt:
- Sensorisk testning? UV-Vis är en pålitlig, beprövad teknik. Skaffa analytiska värden för att utvärdera ölkvalitet snarare än att förlita sig på enbart godkänd/underkänd. Minska dåliga partier och avfall genom att spåra resultat över tid.
- Har du redan ett labb? Storleken, enkelheten och den låga kostnaden för en UV-Vis-spektrofotometer och mängden tillgängliga tester gör den till det idealiska instrumentet för kvalitetstestning.
- Inga dyra testkit krävs. Metoderna är konfigurerbara och kan användas med reagens och kemi från vilken leverantör som helst.
BeerCraft programvara, tillsammans med GENESYS 50 eller GENESYS 150 UV-Vis spektrofotometer, erbjuder ytterligare instrumenteringsfördelar:
- Bekvämt att gå upp med lättanvänd, högupplöst pekskärmsgränssnitt
- Byggd för att hålla - designad för pålitlig och upprepad användning
- Avancerad anslutning– skriv ut direkt från inbyggd kontroll med hjälp av Wi-Fi adapteralternativ
- Samplingsflexibilitet - erbjuder encellsanalys och hög genomströmning med 8-cellsväxlare som ökar produktiviteten och effektiviteten
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | BeerCraft Programvara |
| För användning med (applikation) | Beer Bitterness Units, Iso-α -Syror, Bitterhetsenheter för vört, låga alkoholkoncentrationer, fritt aminokväve, flockning, tiobarbitursyraindex, totalt antal polyfenoler, totalt kolhydrater, ölfärg, ölprotein, tristimulusfärg,α -ochβ -Syror, diacetyl, alfa-amylas, öl total svaveldioxid, järn, malt svaveldioxid, reducerande socker, löst syre |
| För användning med (utrustning) | GENESYS 50 eller GENESYS 150 UV-Vis spektrofotometrar |