Läs mer
H-B Instrument™ DURAC™ Enkanals treknappstimer med minne
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kvantitet:
10/Cs.
Beskrivning
Innehåller
Ett AAA-batteri
- Tidskapacitet: 99 minuter: 59 sekunder
- Räkneriktning: upp/ner
- Senast inställd minne
- Ljudlarm; visar förfluten tid efter nedräkning
- Monteringsalternativ: lägg platt på bänken, stå på kanten för vertikal sikt, magnetisk baksida för fastsättning av metallyta
- Inkluderar flerspråkiga instruktioner (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Enkanalstimer |
| Noggrannhet | ±5 sekunder/dag |
| Upplösning | 1 sekund |
| Kvantitet | 10/Cs. |