Läs mer
Bel-Art™ Tjocka Biohazard-avfallspåsar, 1,5 mil
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (engelska):
13 till 20 gal.
2 till 4 gal.
20 till 30 gal.
40 till 55 gal.
5 till 9 gal.
Beskrivning
Inkludera svart biologisk farasymbol och försiktighetsåtgärder tryckta på fyra språk. Påsar är autoklaverbara och är effektiva för bortskaffande av biologiskt farliga material.
- Klarröda polypropenpåsar inkluderar en svart biologisk risksymbol
- Försiktighetsprocedurer tryckta på påsen på engelska, spanska, franska och tyska för ökad säkerhet
- Steriliseringsplåstret mörknar när det utsätts för ångsterilisering
- Högtemperaturånga autoklaverbar till 135 °C (275 °F)
- Passera ASTM 1922 tårmotstånd och ASTM 1709 Dart Impact Tests
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 19W x 23H tum. (48 x 58 cm) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 5 till 9 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 26 L |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM 1922 tårmotstånd, ASTM 1709 Dart Impact |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Färg | Rött |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Används för biologiskt farligt avfall |
| Inkluderar | Förtryckt steriliseringsindikatorplåster, märkt med standardvarningssymbolen för biologisk fara eller försiktighetsprotokoll engelska, franska, tyska, spanska |
| Visa mer |