Läs mer
Bel-Art™ Tjocka Biohazard-avfallspåsar, 1,5 mil
Produktkod. 11312164 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (engelska):
13 till 20 gal.
2 till 4 gal.
20 till 30 gal.
40 till 55 gal.
5 till 9 gal.
Produktkod. 11312164
Brand: Bel-Art™ F131642535
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkludera svart biologisk farasymbol och försiktighetsåtgärder tryckta på fyra språk. Påsar är autoklaverbara och är effektiva för bortskaffande av biologiskt farliga material.
  • Klarröda polypropenpåsar inkluderar en svart biologisk risksymbol
  • Försiktighetsprocedurer tryckta på påsen på engelska, spanska, franska och tyska för ökad säkerhet
  • Steriliseringsplåstret mörknar när det utsätts för ångsterilisering
  • Högtemperaturånga autoklaverbar till 135 °C (275 °F)
  • Passera ASTM 1922 tårmotstånd och ASTM 1709 Dart Impact Tests
  • Gjord i USA
Specifikationer
Beskrivning 25W x 35H tum. (64 x 89 cm)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 13 till 20 gal.
Kapacitet (metrisk) 57 L
Certifikat och efterlevnad ASTM 1922 tårmotstånd, ASTM 1709 Dart Impact
Förslutningstyp Dragkedja
Färg Rött
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Används för biologiskt farligt avfall
Inkluderar Förtryckt steriliseringsindikatorplåster, märkt med standardvarningssymbolen för biologisk fara eller försiktighetsprotokoll engelska, franska, tyska, spanska
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 0.279 mm
Tjocklek (engelska) 1,50 mil
Mått (L x B) 25 x 35 tum.
Längd (engelska) 35 tum
Längd (metrisk) 89 cm
Bredd (engelska) 25 tum
Bredd (metrisk) 64 m
Höjd (engelska) 35 tum
Höjd (metrisk) 89 cm
Produkttyp Avfallspåse för biologiska risker