Läs mer
Bel Art™ Batteridrivet graveringsverktyg och stativ
Handla allt SP Scienceware Produkter
Material:
Plast
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Extra engraving tip
Kräver
AA -batterier (ingår ej)
- Håll graveringsverktyget som en penna, tryck på strömbrytaren, tryck lätt och skriv för att permanent markera de flesta material inklusive glas, plast, trä, metall, ben och sten
- Bärbar, sladdlös batteridrift: drivs med två AA-batterier (ingår ej)
- Använd inomhus eller ute på fältet
- Märken bleknar inte om de utsätts för kemikalier eller solljus
- Gravyrverktygsstativ (fabriknr. F441500015)
- Håller verktyget till hands när det inte används
- Gjuten av polyeten
- Väl att hålla extra gravyrspets
Beställningsinfo
16,9 cm (17,8 cm) lång
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Batteridrivet graveringsverktyg |
| För användning med (utrustning) | Gravera provrör, flaskor, ställ, nycklar, utrustning, verktyg, elektronik och mer |
| Längd (engelska) | 7 tum |
| Längd (metrisk) | 18 cm |
| Material | Plast |
| Inkluderar | Extra gravyrspets |