Läs mer
Bel-Art™ Klara graderade cylindrar
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.1 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Beskrivning
- Tillverkad av klar TPX
- Splittersäker
- Bred åttakantig bas förhindrar tippning och rullning
- Kemikalie- och värmebeständig till 177 °C (350 °F)
- Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Material | TPX |
| Tolerans | Kemisk, värmebeständig |
| Examen | 0.1 mL |
| Indelning | 0.1 mL |
| Bastyp | Åttkantig |
| Höjd (metrisk) | 145 mm |
| Typ | Graderad cylinder |