Läs mer
Bel-Art™ Cloning Discs
Produktkod. p-176633 Handla allt SP Scienceware Produkter
Diameter (metrisk):
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11746595
Brand: Bel-Art™ F378470002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Save time and reduce effort when isolating a large number of clones
  • Sterile paper discs transfer cells quickly and easily to a 24-well plate
  • Cloning discs have been sterilized by Gamma radiation to be RNase and DNase free
Beställningsinfo
Supplied in vials of 50, two vials per pack.
Specifikationer
Material Paper
Diameter (metrisk) Insida 4.8 mm
Diameter (metrisk) 4,8 mm
Höjd (metrisk) 0.18 in.
Sterilitet Sterile
Certifikat och efterlevnad RNase and DNase free
Diameter (engelska) 0.18 in.
Produkttyp Cloning Disc
För användning med (applikation) Ideal for cell transfer and propagation