Läs mer
Bel-Art™ ProCulture Mini Cryocooler (-15 °C)
Produktkod. 11719803 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
2 ml
Produktkod. 11719803
Brand: Bel-Art™ F188460020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kylare i bänkstorlek för mikrocentrifugrör eller kryogena flaskor.
  • Denna lilla kylare håller säkert tolv 0,5, 1,5 eller 2,0 ml mikrocentrifugrör eller kryogena flaskor vid en temperatur under -15 C ºi cirka 1 timme.
  • Idealisk för att skydda värdefulla cellbestånd som hålls vid låga temperaturer för livskraft.
  • Använd medföljande insats för att hålla 0,5 ml mikrocentrifugrör.
  • Förvaras vid -º20 C i 24 timmar före användning.
  • Kylarkroppen i polykarbonat är fylld med en giftfri gel som inte kan komma i kontakt med rören; säkerställer att markeringar och etiketter på rören är säkra
  • Genomskinligt polykarbonatlock visar positioner för rör; knappad för att överensstämma med positioner tryckta på kylare
  • Gjutna sidohandtag ger säkert grepp för överföring
  • Gummifötter förhindrar glidning på labbbänken
  • Staplingsbar
Specifikationer
Höjd (metrisk) 9.5 cm
Höjd (engelska) 3,75 tum
Längd (metrisk) 14.5 cm
Längd (engelska) 5,75 tum.
Bredd (metrisk) 10.0 cm
Bredd (engelska) 4 tum
Mått (L x B x H) 5.75 x 4 x 3.75 in. (14.5 x 10.0 x 9.5 cm)
Vikt (engelska) 1.5 lb.
Vikt (metrisk) 0.7 kg
Material Polykarbonat
Typ Mini kylare
Färg Klar, gul
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Håller 12 (0,5, 1,5 eller 2 ml rör i individuella brunnar under 15 °C i 1 timme)
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Temperaturkontroll Nej
Temperaturområde -15 °C