Läs mer
Bel Art™ Cryo-Safe™ Mikrocentrifugrör och kryogena flaskylare
Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Grå, Röd
Klart, rött
Vit, Gul
Håller:
12 mikrocentrifugrör (15 ml)
12 rör (0,5 till 1,5 ml)
32 rör (0,5 till 1,5 ml)
32 rör (0,5 till 2 ml)
Mått (L x B x H):
5,75 x 4 x 3,75 tum. (14,5 x 10,0 x 9,5 cm)
7,75 x 5,5 x 7,5 tum. (19,7 x 14 x 19,7 cm)
9,5 x 3,19 x 5,7 tum. (24,3 x 15,7 x 14,6 cm)
Vikt (metrisk):
0,7 kg
1,6 kg
2 kg
Beskrivning
Kylare i bänkstorlek för mikrocentrifugrör eller kryogena flaskor.
- Rymmer tolv 0,5 eller 1,5 ml rör i individuella brunnar under 0 grader C i 2,5 timmar
- Kylarkropp fylld med en giftfri gel som inte kommer i kontakt med innehållet i kylaren
- Utmärkt för säker transport av temperaturkänsliga rör
- Polykarbonatkropp och lock är lätta att rengöra
- Stapelbar design med gummifötter för att förhindra glidning
- Minikylare har ingjutna sidohandtag, Junior- och Maxi-kylare har ett nedfällbart bärhandtag som hjälper till att hålla locket
- Förvara -°15 C kylare vid -°15 C i 24 timmar före användning
- Förvara °0 C kylare vid -°20 C i några timmar före användning
- Förvara -°20 C kylare vid -°20 C i 24 timmar före användning
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 9.5 cm |
| Höjd (engelska) | 3,75 tum |
| Längd (metrisk) | 14.5 cm |
| Längd (engelska) | 5,75 tum. |
| Bredd (metrisk) | 10.0 cm |
| Bredd (engelska) | 4 tum |
| Mått (L x B x H) | 5,75 x 4 x 3,75 tum. (14,5 x 10,0 x 9,5 cm) |
| Vikt (engelska) | 1.5 lb. |
| Vikt (metrisk) | 0,7 kg |
| Material | Polykarbonat |
| Visa mer |