Läs mer
Bel Art™ Cryo Tower Storage Systems
Handla allt SP Scienceware Produkter
Höjd (metrisk):
59 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ideal for benchtop or incubator use, transportation, freezer and general purpose storage
- 15 x 15 cm (6 x 6 in.) footprint saves valuable bench space
- Available in 4 and 8 level configurations
- Accommodates Cryo-Safe Vial Storage Box 03-410-503
- Autoclavable at 121°C (250°F)
- Polycarbonate construction
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | White |
| Material | Polycarbonate |
| Form | Rectangular |
| Typ | Cryo Storage Box |
| För användning med (applikation) | Freezer and General Purpose Storage |
| Max. Temperatur (engelska) | 250°F |
| Max. Temperatur (metrisk) | 121°C |
| Längd (engelska) | 6 in. |
| Längd (metrisk) | 15 cm |
| Bredd (engelska) | 6 in. |
| Visa mer |