Läs mer
Bel Art™ Cryo Tower Storage Systems
Produktkod. p-3273529 Handla allt SP Scienceware Produkter
Höjd (metrisk):
59 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10686314
Brand: Bel Art™ F188530008
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Save space, keep convenience with vertical stacking towers
  • Ideal for benchtop or incubator use, transportation, freezer and general purpose storage
  • 15 x 15 cm (6 x 6 in.) footprint saves valuable bench space
  • Available in 4 and 8 level configurations
  • Accommodates Cryo-Safe Vial Storage Box 03-410-503
  • Autoclavable at 121°C (250°F)
  • Polycarbonate construction
Specifikationer
Färg White
Material Polycarbonate
Form Rectangular
Typ Cryo Storage Box
För användning med (applikation) Freezer and General Purpose Storage
Max. Temperatur (engelska) 250°F
Max. Temperatur (metrisk) 121°C
Längd (engelska) 6 in.
Längd (metrisk) 15 cm
Bredd (engelska) 6 in.
Bredd (metrisk) 15 cm
Höjd (engelska) 23.25 in.
Höjd (metrisk) 59 cm